Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind prøvehætteglas med umonterede hvide gummiforede hætter
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Skruelåg
Volumen (engelsk):
0,37 dr.
1 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0,37 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Vis mere |