Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med ravskruet gevind med umonterede PTFE-beklædte/hvide gummiforede hætter
Artikelnummer. 11853013
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
8 ml
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Skruelåg
Skruelåg (lukket top)
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
2,16 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11853013
Brand: DWK Life Sciences 60912B12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Umonteret, lukket top sorte fenollukninger
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1,8 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0,5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 35 mm
Certificeringer/compliance USP Type I