Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Ravfarvede engangsborosilikatglasrør
Længde (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
Beskrivelse
- Amber 51 ekspansionsborosilikatglas tilbyder fremragende kemisk resistens mod natriumudvaskning, en faktor, der er almindelig i sodakalkglasprodukter
- Rørene er pakket i praktiske bakker, så de er nemme at bruge på bordplader og i skuffer
- Bakkerne er krympeindpakket i plastikfilm, med rør forbliver i konstant justering for at beskytte mod brud og kontaminering under transport
- Ingen markering plet
- Designet fra ASTM Specifikation E890
- Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Glas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Lysfølsomme applikationer |
| Etikettype | Ingen |
| Emballage | 1000/Cs; Krympeindpakkede bakker |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Almindelig rør |