Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Ravfarvede engangsborosilikatglasrør
Artikelnummer. 15826331
Længde (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
Artikelnummer. 15826331
Brand: DWK Life Sciences 7350016100A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ravfarvet borosilikatglas for at give overlegen beskyttelse til lysfølsomme applikationer.
  • Amber 51 ekspansionsborosilikatglas tilbyder fremragende kemisk resistens mod natriumudvaskning, en faktor, der er almindelig i sodakalkglasprodukter
  • Rørene er pakket i praktiske bakker, så de er nemme at bruge på bordplader og i skuffer
  • Bakkerne er krympeindpakket i plastikfilm, med rør forbliver i konstant justering for at beskytte mod brud og kontaminering under transport
  • Ingen markering plet
  • Designet fra ASTM Specifikation E890
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Glas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Lysfølsomme applikationer
Etikettype Ingen
Emballage 1000/Cs; Krympeindpakkede bakker
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Almindelig rør