Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Ekspansionsborosilikatglas Smeltepunktkapillærer med mindre ID
Artikelnummer. 11883063
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Pakningsstørrelse
11883063 90 mm Pakke med 20
11873063 100 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11883063 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 3450799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 DKK
    1640.83 DKK / Pakke med 20
    Spare 409.17 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
51 ekspansionsborosilikatglas
  • ID: 0,8 til 1,1 mm
  • 100 kapillærer pr. hætteglas
Overholdelse
Overhold US Farmakopé XXI.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) væg 0.25 mm
Produkttype Smeltepunktkapillær (den ene ende forseglet)
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 til 1,1 mm
Længde (engelsk) rør 3,54''.
Længde (metrisk) rør 90 mm