Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Ekspansionsborosilikatglas Smeltepunktkapillærer med mindre ID
Artikelnummer. 11873063
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør unitSize
11873063 100 mm Pakke med 20
11883063 90 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11873063 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 3450299
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
51 ekspansionsborosilikatglas
  • ID: 0,8 til 1,1 mm
  • 100 kapillærer pr. hætteglas
Overholdelse
Overhold US Farmakopé XXI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) væg 0.25 mm
Produkttype Smeltepunktkapillær (begge ender åbne)
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 til 1,1 mm
Længde (engelsk) rør 3,93 tommer
Længde (metrisk) rør 100 mm