Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Ekspansionsborosilikatglas Smeltepunktkapillærer
Artikelnummer. 11863063
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Pakningsstørrelse
11863063 90 mm Pakke med 20
11853063 100 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11863063 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 3450599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2047.50 DKK
    1642.52 DKK / Pakke med 20
    Spare 404.98 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
51 ekspansionsborosilikatglas
  • OD: 1,5 til 1,8 mm
  • 100 kapillærer pr. hætteglas
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) væg 0.25 mm
Produkttype Smeltepunktkapillær (den ene ende forseglet)
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (metrisk) Udvendig 1,5 til 1,8 mm
Længde (engelsk) rør 3,54''.
Længde (metrisk) rør 90 mm