Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 4 ml fortyndingshætteglas med fastgjorte lukninger
Artikelnummer. 11822973
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. Autoklaverbar Pakningsstørrelse
11822973 Autoklaverbar Pakke med 144
1 options
Artikelnummer. 11822973 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 60811D312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    967.34 DKK / Pakke med 144
    Spare 62.66 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Fuldt autoklaverbar, ideel til brug i forskningsstudier
  • Fremstillet af KG-33 ekspansion, Type I klasse A glas
  • Lukket top, sorte fenol-skruelåg med hvide gummibeklædninger
  • Markeret med blå streger ved 3mL
  • Pakket i bølgebakker med skillevægge
Tekniske data
Materiale (liner) Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 0,59 tommer
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Silica glas
Volumen (metrisk) 4 mL
Til brug med (applikation) Ideel til brug i forskningsstudier
Højde (engelsk) 1,7''
Volumen (engelsk) 0,13 oz.
Produktlinje Kimble
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Mængde 144 Cs.
Markeringssted Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Fortyndingsflaske