Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Skruegevind
Artikelnummer. p-4240947
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Markeringssted:
Ja
Nej
Type:
Autosampler hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 11893043
Brand: DWK Life Sciences 331232S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Finish: Skruegevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Til brug med (applikation) Kromatografiapplikationer
Uddannet Nej
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
nr. pr. pakke 100
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100 Pk.
Type Autosampler hætteglas
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej