Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Skruegevind
Artikelnummer. 11893043
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Markeringssted:
Ja
Nej
Produkttype:
Autosampler Vial
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse Markeringssted Produkttype unitSize
11893043 Klar 8-425 Nej Autosampler Vial Pakke med 2000
11803053 Klar 13-425 Nej Autosampler Vial Pakke med 2000
11813053 Klar 13-425 Ja Autosampler Vial Pakke med 2000
11853053 Ravgul 8-425 Nej Autosampler Vial Pakke med 2000
11863053 Ravgul 13-425 Nej Autosampler Vial Pakke med 2000
11873053 Ravgul 13-425 Ja Autosampler Vial Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11893043 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 331232S
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Finish: Skruegevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Til brug med (applikation) Kromatografiapplikationer
Uddannet Nej
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
nr. pr. pakke 100
Lukketype Skruelåg
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Autosampler Vial