Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Skruegevind
Artikelnummer. 11873053
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Markeringssted:
Ja
Nej
Type:
Autosampler hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 11873053
Brand: DWK Life Sciences 511545SAW
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Finish: Skruegevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4.0 mL
Til brug med (applikation) Kromatografiapplikationer
Uddannet Nej
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
nr. pr. pakke 100
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 45 mm
Mængde 100 Pk.
Type Autosampler hætteglas
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Ja