Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Skruegevind
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Markeringssted:
Ja
Nej
Type:
Autosampler hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Beskrivelse
- Finish: Skruegevind
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 4.0 mL |
| Til brug med (applikation) | Kromatografiapplikationer |
| Uddannet | Nej |
| Højde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |