Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger
Artikelnummer. 11863043
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Hals stil:
Brede
Fast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Markeringssted Hals stil unitSize
11863043 Klar Nej Fast Pakke med 2000
11883043 Klar Ja Brede Pakke med 2000
11873043 Klar Nej Brede Pakke med 2000
11823053 Ravgul Nej Fast Pakke med 2000
11843053 Ravgul Ja Brede Pakke med 2000
11833053 Ravgul Nej Brede Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11863043 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 331232C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af borosilikatglas
  • OD x Længde: 12 x 32mm
  • Finish: Crimp
Ordreinfo
100 hætteglas/pakning, 20 pakninger/æske. Lukke medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Til brug med (applikation) Kromatografiapplikationer
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Hals stil Fast
nr. pr. pakke 100
Lukketype Crimp Cap
Mængde 100/Pk.
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm