Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger
Artikelnummer. 11843053
Ravgul, Ja, Brede, Pakke med 2000
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Hals stil:
Brede
Fast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Fremstillet af borosilikatglas
  • OD x Længde: 12 x 32mm
  • Finish: Crimp
Ordreinfo
100 hætteglas/pakning, 20 pakninger/æske. Lukke medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Til brug med (applikation) Kromatografiapplikationer
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Hals stil Brede
nr. pr. pakke 100
Lukketype Crimp stor åbning med markeringsplet
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Markeringssted Ja
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger >