Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Sorte phenoliske skruetrådslukninger
Halsfinish:
13-415
15-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Cementeret PTFE-beklædt 14B hvid gummiforing
- Tre skruegevindfinisher
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| Liner materiale | PTFE-belagt gummi |
| Halsfinish | 15-415 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |