Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Sorte phenoliske skruelåg
Halsfinish:
13-415
15-415
24-410
38-430
Certificeringer/compliance:
ASTM E982, klasse A
ASTM E982, klasse B
nr. pr. sag:
150 c.
300 c.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 300
Beskrivelse
Binding mellem foring og hætte bevarer klæbende egenskaber selv efter gentagen autoklavering
Med PTFE-beklædt gummibeklædning
- Identificeret i ASTM™ specifikation E 982-94, Klasse B-krav
- Har færre gevind end almindelige GPI-hætter for lettere påføring og fjernelse
- Anbefales ikke til brug med standard GPI-finish, der normalt findes på blæststøbte flasker
- Identificeret i ASTM specifikation E 982-94, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Højde (metrisk) med lukning | 26mm |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 150 c. |
| Halsfinish | 38-430 |
| Certificeringer/compliance | ASTM E982, klasse A |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Lukke liner | 14B gummi |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |