Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Sorte phenoliske skruelåg
Artikelnummer. 17721078
Halsfinish:
13-415
15-415
24-410
38-430
Certificeringer/compliance:
ASTM E982, klasse A
ASTM E982, klasse B
nr. pr. sag:
150 c.
300 c.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 300
Artikelnummer. 17721078
Brand: DWK Life Sciences 45066B38
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Binding mellem foring og hætte bevarer klæbende egenskaber selv efter gentagen autoklavering
Med PTFE-beklædt gummibeklædning
  • Identificeret i ASTM™ specifikation E 982-94, Klasse B-krav
  • Med 14B gummiforing (SBR)
    • Har færre gevind end almindelige GPI-hætter for lettere påføring og fjernelse
    • Anbefales ikke til brug med standard GPI-finish, der normalt findes på blæststøbte flasker
    • Identificeret i ASTM specifikation E 982-94, Klasse A-krav
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Sort
    Højde (metrisk) med lukning 26mm
    Materiale Fenolharpiks
    nr. pr. sag 150 c.
    Halsfinish 38-430
    Certificeringer/compliance ASTM E982, klasse A
    Til brug med (udstyr) Flaske
    Lukke liner 14B gummi