Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind hætteglas uden lukninger
Volumen (engelsk):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
24-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Ravfarvede hætteglas giver beskyttelse mod skadeligt lys og UV-stråler til lysfølsomme produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0.5 dr. |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 28 mm |
| Certificeringer/compliance | USP Type I |
| Lukkestørrelse | 13-425 |