Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind hætteglas uden lukninger
Artikelnummer. 11863003
Volumen (engelsk):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
24-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11863003
Brand: DWK Life Sciences 609121235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ravfarvet 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Ravfarvede hætteglas giver beskyttelse mod skadeligt lys og UV-stråler til lysfølsomme produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 35 mm
Certificeringer/compliance USP Type I
Lukkestørrelse 8-425