Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind hætteglas uden lukninger
Artikelnummer. 11833013
10 dr., 24-400, Pakke med 200
Volumen (engelsk):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
24-400
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11833013
Brand: DWK Life Sciences 609122895
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ravfarvet 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Ravfarvede hætteglas giver beskyttelse mod skadeligt lys og UV-stråler til lysfølsomme produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 10 dr.
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 95 mm
Certificeringer/compliance USP Type I
Lukkestørrelse 24-400
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevind hætteglas uden lukninger >