Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amber Boston Rounds with Pulp/Vinyl-lined Caps
Artikelnummer. 11745908
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Materiale:
Glass
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11745908
Brand: DWK Life Sciences 3460229
Narrow-mouth design provides more controlled pouring than wide-mouth.
  • Amber colored glass protects contents from UV rays and is ideal for light sensitive products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Amber
Diameter (engelsk) 2.95 in.
Materiale Glass
Lukningsfarve Black
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Boston Round Bottle
Højde (engelsk) 6.6 in.
Lukke liner Pulp/Vinyl
Lukningsmateriale Phenolic
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Lukketype Screw Cap