Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Forseglingshætter af aluminium
Farve:
Neutral
Rød
nr. pr. sag:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Moderat til god genlukkelighed
- Et stykke
- PTFE-beklædt rød gummisepta
- Til generelle GC-applikationer
- Moderat genlukkelighed
- Anbefales ikke til flere injektioner
- PTFE-beklædt naturgummi septa
- God genlukkelighed
- Flere injektioner
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Multipel injektion |
| Materiale | Aluminium |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Liner materiale | PTFE/naturligt silikonegummi |
| Halsfinish | 11 |