Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Forseglingshætter af aluminium
Artikelnummer. 11822963
Farve:
Neutral
Rød
nr. pr. sag:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11822963
Brand: DWK Life Sciences N7382411
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med PTFE-beklædt gummisepta
  • Moderat til god genlukkelighed
  • Et stykke
  • PTFE-beklædt rød gummisepta
  • Til generelle GC-applikationer
  • Moderat genlukkelighed
  • Anbefales ikke til flere injektioner
  • PTFE-beklædt naturgummi septa
  • God genlukkelighed
  • Flere injektioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Multipel injektion
Materiale Aluminium
nr. pr. sag 100/Cs.
Liner materiale PTFE/naturligt silikonegummi
Halsfinish 11