Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Adaptere til centrifugerør med rund bund
Artikelnummer. 11843825
Volumen:
15 ml rundbundet centrifugerør
30 ml rundbundet centrifugerør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11843825
Brand: DWK Life Sciences 4555030_OLD
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Påkrævet ved centrifugering Kimble højstyrke rundbundede centrifugerør til 13.000xG i 50mL rotor
  • Made of rubber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rubber
Volumen 30 ml rundbundet centrifugerør