Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Adaptere til centrifugerør med rund bund
Volumen:
15 ml rundbundet centrifugerør
30 ml rundbundet centrifugerør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Påkrævet ved centrifugering Kimble højstyrke rundbundede centrifugerør til 13.000xG i 50mL rotor
- Fremstillet af gummi
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Centrifugerøradapter |
| Materiale | Gummi |
| Volumen | 15 ml rundbundet centrifugerør |