Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml scintillationshætteglas med skruetråd
Artikelnummer. p-206184 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Folie med papirmasse
Folie/kork
Opskummet polyethylen
Poly tætningskegle
Lukningsmateriale:
Polypropylen
Urinstof
Lukketype:
Påsat skruelåg
Skruelåg
Lukkestørrelse:
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11832943
Brand: DWK Life Sciences 7450420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Fremstillet af klart KG-33 borosilikatglas
Forskellige hættematerialer og liners til rådighed.
Ordreinfo
Hætteglas er pakket i cellulære bakker med alfanumeriske koordinater for hurtig og nem identifikation. Bakkerne er krympeemballerede for at bevare renheden. Hver bakke indeholder 100 hætteglas, fem bakker pr. æske. Kasketter kommer i polyethylenposer med 100 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Folie med papirmasse
Farve Hvid
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Hurtig og nem identifikation
Emballagetype Mobilbakker
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Produktlinje Kimble
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Påsat skruelåg
Mængde 100 æsker (hætteglas), 100 poser (hætte)
Certificeringer/compliance ASTM E438
Type Scintillationshætteglas
Lukkestørrelse 22 mm