Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml scintillationshætteglas med skruetråd
Artikelnummer. 17741088 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Folie med papirmasse
Folie/kork
Opskummet polyethylen
Poly tætningskegle
Lukningsmateriale:
Polypropylen
Urinstof
Lukketype:
Påsat skruelåg
Skruelåg
Lukkestørrelse:
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Lukningsmateriale Lukketype Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
17741088 Poly tætningskegle Urinstof Skruelåg 22 mm -
11832943 Folie med papirmasse Polypropylen Påsat skruelåg 22 mm Pakke med 100
17731088 Opskummet polyethylen Polypropylen Påsat skruelåg 22 mm -
17721088 Folie/kork Urinstof Påsat skruelåg 22 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17741088 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7451520
Forventet forsendelse: 24-06-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klart KG-33 borosilikatglas
Forskellige hættematerialer og liners til rådighed.
Ordreinfo
Hætteglas er pakket i cellulære bakker med alfanumeriske koordinater for hurtig og nem identifikation. Bakkerne er krympeemballerede for at bevare renheden. Hver bakke indeholder 100 hætteglas, fem bakker pr. æske. Kasketter kommer i polyethylenposer med 100 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Poly tætningskegle
Farve Hvid
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Hurtig og nem identifikation
Emballagetype Mobilbakker
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Lukningsmateriale Urinstof
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 22 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438