Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml scintillationshætteglas med skruetråd
Artikelnummer. 17721088 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Folie med papirmasse
Folie/kork
Opskummet polyethylen
Poly tætningskegle
Lukningsmateriale:
Polypropylen
Urinstof
Lukketype:
Påsat skruelåg
Skruelåg
Lukkestørrelse:
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17721088
Brand: DWK Life Sciences 7450020
Fremstillet af klart KG-33 borosilikatglas
Forskellige hættematerialer og liners til rådighed.
Ordreinfo
Hætteglas er pakket i cellulære bakker med alfanumeriske koordinater for hurtig og nem identifikation. Bakkerne er krympeemballerede for at bevare renheden. Hver bakke indeholder 100 hætteglas, fem bakker pr. æske. Kasketter kommer i polyethylenposer med 100 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Folie/kork
Farve Hvid
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Hurtig og nem identifikation
Emballagetype Mobilbakker
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Produktlinje Kimble
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Urinstof
Lukketype Påsat skruelåg
Mængde 100 æsker (hætteglas), 100 poser (hætte)
Certificeringer/compliance ASTM E438
Type Scintillationshætteglas
Lukkestørrelse 22 mm