Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml scintillationshætteglas med skruetråd
Artikelnummer. 11832943 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Folie med papirmasse
Folie/kork
Opskummet polyethylen
Poly tætningskegle
Lukningsmateriale:
Polypropylen
Urinstof
Lukketype:
Påsat skruelåg
Skruelåg
Lukkestørrelse:
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Lukningsmateriale Lukketype Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11832943 Folie med papirmasse Polypropylen Påsat skruelåg 22 mm Pakke med 100
17731088 Opskummet polyethylen Polypropylen Påsat skruelåg 22 mm -
17741088 Poly tætningskegle Urinstof Skruelåg 22 mm -
17721088 Folie/kork Urinstof Påsat skruelåg 22 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11832943 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7450420
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fremstillet af klart KG-33 borosilikatglas
Forskellige hættematerialer og liners til rådighed.
Ordreinfo
Hætteglas er pakket i cellulære bakker med alfanumeriske koordinater for hurtig og nem identifikation. Bakkerne er krympeemballerede for at bevare renheden. Hver bakke indeholder 100 hætteglas, fem bakker pr. æske. Kasketter kommer i polyethylenposer med 100 stk.
Tekniske data
Materiale (liner) Folie med papirmasse
Farve Hvid
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Hurtig og nem identifikation
Emballagetype Mobilbakker
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Produktlinje Kimble
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Påsat skruelåg
Mængde 100 æsker (hætteglas), 100 poser (hætte)
Lukkestørrelse 22 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438
Produkttype Scintillationshætteglas