Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ X90 stofviskere
Længde (metrisk):
25,3 cm
33,3 cm
Bredde (metrisk):
23,4 cm
33,3 cm
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Beskrivelse
- Frigiver 90 % af det absorberede opløsningsmiddel, hvilket reducerer dit opløsningsmiddelforbrug
- Reducerer produktspild med op til 35 %, hvilket hjælper dig med at styre forbrug og spild
- Fremskreden Hydroknit™ teknologi sikrer, at hver serviet er stærk, holdbar, meget absorberende og opløsningsmiddelresistent
- Bærbar og ideel til små arbejdspladser
- Designet til hårde fremstillingsprocesser, hvor lav fnug og høj absorberingsevne er afgørende
- Designet til hårde vedligeholdelses- og rengøringsopgaver i industriel fremstilling
- Designet til at hjælpe dig med at forbedre produktiviteten og effektiviteten og samtidig reducere spild
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Længde (metrisk) | 25,3 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23,4 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 16,8 x 11,1 tommer. (42,67 x 28,19 cm) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til tung aftørring, klargøring af overflader med opløsningsmidler og rengøring af metalbarbering |