Få mere at vide
KleenGuard™ G10 Blue Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2622799
Størrelse:
X-Small
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Artikelnummer. 10698335
Brand: KleenGuard™ 57370
KleenGuard™ G10 gloves provide durability and strength for light-duty tasks. Ideal for industrial, manufacturing and food processing applications.
  • Powder free, nitrile
  • Textured fingertips provide enhanced grip and dexterity
  • Ambidextrous
  • Beaded cuff
  • Puncture-resistant formulation delivers barrier protection against chemical splash, dirt, grease and oil
  • Ideal for cleaning and maintenance, manufacturing, food processing, electronic assembly and painting applications
Tekniske data
Certificeringer/compliance US FDA regulations and CFIA approved
Accelerator gratis Yes
Applikationer Industrial
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 6 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 4.3 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 6 mil
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Model- 57370
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 24 cm