Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ A40 Væske- og partikelbeskyttelsesforklæder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12631486
Størrelse:
Universel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12631486
Brand: KleenGuard™ 44481
KleenGuard™ A40 væske- og partikelbeskyttelsesforklæder har et åndbart, mikroporøst filmlaminat, der beskytter mod ikke-farlige væsker.
  • Hvide engangsforklæder
  • Bindebånd i ryggen
  • Åndbart, mikroporøst filmlaminat
  • Fremragende væske- og partikelbarriere
  • Lavt i fnug
Overholdelse
Møde NFPA™ 99 for antistatiske materialer og ASTM™ F1670 test for penetration af blod og kropsvæsker.
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale 23-P filmlaminat
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Lukketype Slips
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Glasfiberfremstilling, tankrensning, forsyningsvirksomheder, væskehåndtering, højtryksrensning, vedligeholdelse, generel fremstilling
Certificeringer/compliance NFPA 99, ASTM F1670
Dimensioner (L x B) 101,6 x 71 cm (40 x 28 tommer)
Længde (engelsk) 40 tommer.
Længde (metrisk) 101.6 cm
Bredde (engelsk) 28 tommer
Bredde (metrisk) 71 cm
Varebeskrivelse Kleenguard A40 Light Duty Kort Forklæde - Forklæde / Hvid
Sømtype Syet