Få mere at vide
Kimtech™ M6 Plisseret renrumsmaske
Beskrivelse
- Til generel brug i lave renrum
- To-lags design med strikkede ørestropper
- Yderstof med åbninger med lavt fnug for beskyttelse og holdbarhed
- BiCoSof™ stof inderside giver komfort
- Dobbelt-sække
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Ørebøjler |
| Materiale | Polyethylen |
| Størrelse | Standard |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Plisseret |
| Renrumsklasse | Klasse 1000 (ISO 6) |
| Konstruktion | 2-ply |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |