Få mere at vide
Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker
Artikelnummer. 17885375
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17885375 10 200 par
17825375 6 200 par
17845375 6.5 200 par
17805365 7 200 par
17855375 8 200 par
17875375 8.5 -
17825365 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17885375 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 56887
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nitrilhandsker har en tekstureret finish og giver forbedret steril renrumsbeskyttelse til en bred vifte af forurenende stoffer i et Klasse 10/ISO 4 kritisk miljø. Håndspecifikke par af Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker er velegnede til arbejdere og teknikere i fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier.
Nitrilhandsker har en tekstureret finish og giver forbedret steril renrumsbeskyttelse til en bred vifte af forurenende stoffer i et Klasse 10/ISO 4 kritisk miljø. Håndspecifikke par er velegnede til arbejdere og teknikere i fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier.
  • Hvid nitrilkonstruktion, valideret til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, og renrumsklar emballage
  • Fuldt steriliseret materiale har certificeret, høje niveauer af forureningsbeskyttelse mod partikler, mikroorganismer, vira, cytotoksiske lægemidler og kemikaliesprøjt
  • Håndspecifik, engangsbrug og tilbyder et højt niveau af renlighed
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer
  • Manchetter med perler tilføjer styrke og reducerer risikoen for rivning
  • Indeholder ikke naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; DA ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 10
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Model- 56887
Serie Kimtech G3 Steril
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm