Få mere at vide
Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker
Artikelnummer. 17855375
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17855375 8 200 par
17825375 6 200 par
17845375 6.5 200 par
17805365 7 200 par
17875375 8.5 -
17825365 9 200 par
17885375 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17855375 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 56892
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nitrilhandsker har en tekstureret finish og giver forbedret steril renrumsbeskyttelse til en bred vifte af forurenende stoffer i et Klasse 10/ISO 4 kritisk miljø. Håndspecifikke par af Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker er velegnede til arbejdere og teknikere i fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier.
Nitrilhandsker har en tekstureret finish og giver forbedret steril renrumsbeskyttelse til en bred vifte af forurenende stoffer i et Klasse 10/ISO 4 kritisk miljø. Håndspecifikke par er velegnede til arbejdere og teknikere i fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier.
  • Hvid nitrilkonstruktion, valideret til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, og renrumsklar emballage
  • Fuldt steriliseret materiale har certificeret, høje niveauer af forureningsbeskyttelse mod partikler, mikroorganismer, vira, cytotoksiske lægemidler og kemikaliesprøjt
  • Håndspecifik, engangsbrug og tilbyder et højt niveau af renlighed
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer
  • Manchetter med perler tilføjer styrke og reducerer risikoen for rivning
  • Indeholder ikke naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; DA ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 8
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Model- 56892
Serie Kimtech G3 Steril
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm