Få mere at vide
Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker
Beskrivelse
Nitrilhandsker har en tekstureret finish og giver forbedret steril renrumsbeskyttelse til en bred vifte af forurenende stoffer i et Klasse 10/ISO 4 kritisk miljø. Håndspecifikke par er velegnede til arbejdere og teknikere i fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier.
- Hvid nitrilkonstruktion, valideret til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, og renrumsklar emballage
- Fuldt steriliseret materiale har certificeret, høje niveauer af forureningsbeskyttelse mod partikler, mikroorganismer, vira, cytotoksiske lægemidler og kemikaliesprøjt
- Håndspecifik, engangsbrug og tilbyder et højt niveau af renlighed
- Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer
- Manchetter med perler tilføjer styrke og reducerer risikoen for rivning
- Indeholder ikke naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/compliance | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; DA ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.