Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ G3 Sterile Hvid Nitril Håndspecifikke Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17825365
Størrelse:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 17825365
Brand: Kimtech™ 5689440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nitrilhandsker har en tekstureret finish og giver forbedret steril renrumsbeskyttelse til en bred vifte af forurenende stoffer i et Klasse 10/ISO 4 kritisk miljø. Håndspecifikke par af Kimtech™ G3 sterile hvide nitrilhandsker er velegnede til arbejdere og teknikere i fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier.
Nitrilhandsker har en tekstureret finish og giver forbedret steril renrumsbeskyttelse til en bred vifte af forurenende stoffer i et Klasse 10/ISO 4 kritisk miljø. Håndspecifikke par er velegnede til arbejdere og teknikere i fremstilling af medicinsk udstyr, farmaceutiske produkter eller forskningslaboratorier.
  • Hvid nitrilkonstruktion, valideret til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6, og renrumsklar emballage
  • Fuldt steriliseret materiale har certificeret, høje niveauer af forureningsbeskyttelse mod partikler, mikroorganismer, vira, cytotoksiske lægemidler og kemikaliesprøjt
  • Håndspecifik, engangsbrug og tilbyder et højt niveau af renlighed
  • Teksturerede fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed for sikrere og mere effektive processer
  • Manchetter med perler tilføjer styrke og reducerer risikoen for rivning
  • Indeholder ikke naturgummilatex, silikone eller pudder, hvilket reducerer risikoen for hudirritation
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; DA ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 5,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Model- 56894
Serie Kimtech™ G3 steril
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm