Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ Rene G3 sterile latexhandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-140027
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Artikelnummer. 17895355
Brand: Kimtech™ 5684340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Sterile, håndspecifikke latexhandsker er velegnede til dobbelt-itagning og giver følsom beskyttelse. Kimtech™ Rene G3 sterile latexhandsker anbefales til klasse 10/ISO 4 eller højere renrum.
Sterile, håndspecifikke latexhandsker er velegnede til dobbelt-itagning og giver følsom beskyttelse. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 eller højere renrum.
  • Fuldt steriliseret latexmateriale giver høje niveauer af forureningsbeskyttelse
  • Håndspecifik, engangs og en naturlig farve
  • Tekstureret håndflade og fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed
  • Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne og reducerer risikoen for rivning
  • Nem på- og aftagning
  • Fremstillet af latex steriliseret med gammastråling og uden pulver
  • Velegnet til brug i klasse 10/ISO 4 sterile renrum
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 8,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.22 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Kontrollerede miljøer
Latex fri Nej
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8 mio
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Model- 56843
Serie Kimtech™ Ren G3
Trækstyrke 24 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm