Få mere at vide
Kimtech™ Rene G3 sterile latexhandsker
Beskrivelse
Sterile, håndspecifikke latexhandsker er velegnede til dobbelt-itagning og giver følsom beskyttelse. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 eller højere renrum.
- Fuldt steriliseret latexmateriale giver høje niveauer af forureningsbeskyttelse
- Håndspecifik, engangs og en naturlig farve
- Tekstureret håndflade og fingerspidser forbedrer grebet og den taktile følsomhed
- Manchetter med perler tilføjer styrke til handskerne og reducerer risikoen for rivning
- Nem på- og aftagning
- Fremstillet af latex steriliseret med gammastråling og uden pulver
- Velegnet til brug i klasse 10/ISO 4 sterile renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.22 mm |
| Vis mere |