Få mere at vide
Kimtech™ Rene G3 hvide renrums-nitrilhandsker
Artikelnummer. 17835375
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17835375 X-Large
17895365 X-Small
17805375 Lille
17815375 Medium
17815365 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17835375 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 56886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 DKK
    2368.82 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1316.18 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Hvide, ikke-sterile handsker giver en behagelig pasform, glat finish, fingerfærdighed og taktil følsomhed. Kimtech™ Pure G3 White Cleanroom Nitril Handsker anbefales til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer.
  • Lavet af blød, 100% nitril, der modstår olier og en bred vifte af kemikalier
  • Dobbelt pose med etui, anbefales til ISO Klasse 4 eller højere renrum
  • Kloreret for at fjerne pulvere brugt i fremstillingen
  • Udsat for flere skylninger med deioniseret vand og pakket i et renrumsmiljø
  • Proprietær forarbejdning brugt til lavest mulige partikel- og ion-/grundstofekstraherbare materialer
  • ESD karakteristika
  • Tilspidsede, perleforsynede manchetter for reduceret rivning og nem på- og aftagning
  • Ambidekstrøs
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 6,2 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6,2 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Model- 56884
Serie Kimtech™ Ren G3
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm