Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ Pure G3 White Cleanroom Nitril Handsker
Beskrivelse
- Lavet af blød, 100% nitril, der modstår olier og en bred vifte af kemikalier
- Dobbelt pose med etui, anbefales til ISO Klasse 4 eller højere renrum
- Kloreret for at fjerne pulvere brugt i fremstillingen
- Udsat for flere skylninger med deioniseret vand og pakket i et renrumsmiljø
- Proprietær forarbejdning brugt til lavest mulige partikel- og ion-/grundstofekstraherbare materialer
- ESD karakteristika
- Tilspidsede, perleforsynede manchetter for reduceret rivning og nem på- og aftagning
- Ambidekstrøs
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |