Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ Pure G3 White Cleanroom Nitril Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17815365
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17815365 Større
17895365 X-Small
17805375 Lille
17815375 Medium
17835375 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17815365 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 5688340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide, ikke-sterile handsker giver en behagelig pasform, glat finish, fingerfærdighed og taktil følsomhed. Kimtech™ Pure G3 White Cleanroom Nitril Handsker anbefales til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer.
  • Lavet af blød, 100% nitril, der modstår olier og en bred vifte af kemikalier
  • Dobbelt pose med etui, anbefales til ISO Klasse 4 eller højere renrum
  • Kloreret for at fjerne pulvere brugt i fremstillingen
  • Udsat for flere skylninger med deioniseret vand og pakket i et renrumsmiljø
  • Proprietær forarbejdning brugt til lavest mulige partikel- og ion-/grundstofekstraherbare materialer
  • ESD karakteristika
  • Tilspidsede, perleforsynede manchetter for reduceret rivning og nem på- og aftagning
  • Ambidekstrøs
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 6,2 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6,2 mio
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Model- 56883
Serie Kimtech™ Ren G3
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm