Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ A8 ikke-sterile renrumsskoovertræk, Unitrax
Størrelse:
Lille/medium
Universel
X-Large/2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Beskrivelse
- 300 Kimtech™ A8 skobetræk / etui, 3 poser med 100 betræk; Hvid
- Overlegent skridsikkert design har 4 gange mere greb end førende alternativer
- Sømløs bund for bedre komfort; elastisk ankelåbning
- Lav fnug til forureningskontrol
- Ikke lavet af naturgummilatex
- Fremstillet med poly-film lamineret stof
- Dobbeltpose til brug i rene fremstillings- og kvalitetskontrolmiljøer
- Elastisk ankelåbning for en tætsiddende pasform
- Genanvendelig gennem RightCycle Program, som gør brugte laboratoriefrakker til råvarer til miljøvenlige forbrugerprodukter
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Spunbond, Polyethylen, Polyester |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk ankel |
| Sål Type | Skridsikker |
| Sømtype | Sømløs |
| Til brug med (applikation) | Renrum, fremstilling |
| Vis mere |