Få mere at vide
Kimtech™ A8 ikke-sterile renrumsskoovertræk, Unitrax
Artikelnummer. 15339470
Skift visning
Størrelse:
Lille/medium
Universel
X-Large/2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15339470 Universel Pakke med 300
15359470 X-Large/2X-Large Pakke med 300
15319470 Lille/medium Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15339470 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 39371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1722.00 DKK
    993.93 DKK / Pakke med 300
    Spare 728.07 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Sømløs, skridsikker Kimtech™ A8 ikke-sterile renrumsskobetræk er fnugfattige til forureningskontrol i miljøer, hvor der er behov for vådt stænk og tørre partikelbeskyttelse.
  • 300 Kimtech™ A8 skobetræk / etui, 3 poser med 100 betræk; Hvid
  • Overlegent skridsikkert design har 4 gange mere greb end førende alternativer
  • Sømløs bund for bedre komfort; elastisk ankelåbning
  • Lav fnug til forureningskontrol
  • Ikke lavet af naturgummilatex
  • Fremstillet med poly-film lamineret stof
  • Dobbeltpose til brug i rene fremstillings- og kvalitetskontrolmiljøer
  • Elastisk ankelåbning for en tætsiddende pasform
  • Genanvendelig gennem RightCycle Program, som gør brugte laboratoriefrakker til råvarer til miljøvenlige forbrugerprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Polyethylen, Polyester
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Skridsikker
Sømtype Sømløs
Til brug med (applikation) Renrum, fremstilling
Emballagemængde 300/Cs.
Emballagetype Dobbeltpose, 3 poser med 100 covers
Modstand Ingen
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk