Få mere at vide
Kimtech™ A8 ikke-sterile renrumsskoovertræk, Unitrax
Artikelnummer. 15319470
Skift visning
Størrelse:
Lille/medium
Universel
X-Large/2X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15319470 Lille/medium Pakke med 300
15339470 Universel Pakke med 300
15359470 X-Large/2X-Large Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15319470 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 39370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1722.00 DKK
    993.93 DKK / Pakke med 300
    Spare 728.07 DKK
    42% Slukket
På lager
Sømløs, skridsikker Kimtech™ A8 ikke-sterile renrumsskobetræk er fnugfattige til forureningskontrol i miljøer, hvor der er behov for vådt stænk og tørre partikelbeskyttelse.
  • 300 Kimtech™ A8 skobetræk / etui, 3 poser med 100 betræk; Hvid
  • Overlegent skridsikkert design har 4 gange mere greb end førende alternativer
  • Sømløs bund for bedre komfort; elastisk ankelåbning
  • Lav fnug til forureningskontrol
  • Ikke lavet af naturgummilatex
  • Fremstillet med poly-film lamineret stof
  • Dobbeltpose til brug i rene fremstillings- og kvalitetskontrolmiljøer
  • Elastisk ankelåbning for en tætsiddende pasform
  • Genanvendelig gennem RightCycle Program, som gør brugte laboratoriefrakker til råvarer til miljøvenlige forbrugerprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille/medium
Materiale Polyethylen, Polyester
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Skridsikker
Sømtype Sømløs
Til brug med (applikation) Renrum, fremstilling
Emballagetype Dobbeltpose, 3 poser med 100 covers
Modstand Ingen
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Mængde 300/Cs.