Få mere at vide
Kimtech™ A5 steril hætte
Beskrivelse
- Velegnet til brug i EU GMP ISO 5 Klasse A sterile renrumsmiljøer og laboratorier
- Fremskreden CLEAN-DON™ teknologi til hurtig, enkel og kompatibel aseptisk påføring, der kombinerer to påføringstrin i ét
- Komfortable hætter leveres i en universel størrelse
- Fremstillet af lavfnug, åndbar SMS stof med en kludlignende følelse
- Kontamineringsbeskyttelse er sikret gennem højkvalitets sterilitetssikret materiale med højstyrke bundne og tredobbelt syede sømme og sikre bånd
- Individuelt vakuumpakket og effektivt dobbeltpose for at spare plads
- PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425
- Type 6 (PB) certificeret
- Overensstemmelsescertifikat ved lodtrækning tilgængelig online
- Sterilitetscertifikat ved lodtrækning tilgængelig online
Ordreinfo
Gamma steriliseret og individuelt pakket. Bestrålingscertifikat tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Åbn ansigt |
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Ingen |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Model- | 88807 |
| Sterilitet | Steril |
| Emballagetype | Tredobbelt pose, vakuumpakket |
| Vis mere |