Få mere at vide
Kimtech™ A5 sterile renrumsstøvler, slips
Artikelnummer. 15194428
Skift visning
Størrelse:
Lille/medium
Pakningsstørrelse:
100 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15194428 Lille/medium 100 par
1 options
Artikelnummer. 15194428 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 12922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5533.50 DKK
    3204.32 DKK / 100 par
    Spare 2329.18 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Sterile renrumsstøvler med skridsikre vinylsåler er innovative CLEAN-DON™ teknologi til aseptisk itagning. Kimtech™ A5 sterile renrumsstøvler egnet til EU GMP ISO 5 Grade A sterile renrum.
  • Sterile renrumsstøvler med bindebånd, vinyl
  • Gennemsnitlig bakteriel filtreringseffektivitet (BFE) på 96 %
  • Lavet af 100% polypropylen åndbar SMS stof
  • Tredobbelt pose og vakuumpakket
  • Velegnet til ISO Klasse 5 eller højere renrum
  • Clean-Don bindebånd for en forbedret fugtbarriere
  • Fremstillet uden latex, silikone eller BHT-konserveringsmidlet og er designet til engangsbrug
  • 100 par/200 stk
  • CE-certificeret (CE Simple)
  • Hvert par støvleovertræk i en individuel pose har en steriliseringsindikator som et billede af, at det er blevet gammasteriliseret
  • A5 Cleanroom Apparel er fremstillet i et ISO-certificeret anlæg, ren-processer og individuelt pakket under renrumsforhold
Certificeringer
CE-mærket, Kategori III, PPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille/medium
Materiale SMS
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Elastisk top med ankelbånd
Sål Type Anti-skrid
Emballagemængde 100 par/Cs.
Emballagetype Tredobbelt pose, vakuumpakket
Modstand Ingen
Produkttype Kontrollerede miljøer Boot Covers
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)