Få mere at vide
Kimtech™ A5 sterile renrumsstøvler, gribebånd og vinylkant
Artikelnummer. 15168926
Skift visning
Størrelse:
Lille/medium
Universel
Pakningsstørrelse:
100 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15168926 Lille/medium 100 par
15188926 Universel 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15168926 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 31683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6903.80 DKK
    4005.26 DKK / 100 par
    Spare 2898.54 DKK
    41% Slukket
På lager
Sterile renrumsstøvler med en omsluttende vinylfod er innovative CLEAN-DON™ teknologi til aseptisk itagning. Kimtech™ A5 sterile renrumsstøvler med gribebånd og vinylkant egnet til EU GMP ISO 5 Grade A sterile renrum.
  • Sterile renrumsstøvler med bindebånd og vinylkant
  • Gennemsnitlig bakteriel filtreringseffektivitet (BFE) på 96 %
  • Lavet af 100% polypropylen åndbar SMS stof
  • Tredobbelt pose og vakuumpakket
  • Velegnet til ISO Klasse 5 eller højere renrum
  • Clean-Don bindebånd og 2-tommer kant vinyl, for en forbedret fugtbarriere
  • Fremstillet uden latex, silikone eller BHT-konserveringsmidlet og er designet til engangsbrug
  • 100 par/200 stk
  • CE-certificeret (CE Simple)
  • Hvert par støvleovertræk i en individuel pose har en steriliseringsindikator som et billede af, at det er blevet gammasteriliseret
  • A5 Cleanroom Apparel er fremstillet i et ISO-certificeret anlæg, ren-processer og individuelt pakket under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille/medium
Materiale SMS
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Sidegrebsbånd
Sål Type Skridsikker
Emballagemængde 100 par/Cs.
Emballagetype Tredobbelt pose, vakuumpakket
Modstand Ingen
Produkttype Kontrollerede miljøer Boot Covers
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)