Få mere at vide
Kimtech™ A5 Sterile Over-støvler med antiskridsål
Beskrivelse
- Sikker overholdelse:
- PPE Cat I i henhold til forordning (EU) 2016/425.
- Overensstemmelsescertifikat ved lodtrækning tilgængelig online.
- Sterilitetscertifikat ved lodtrækning tilgængelig online.
- Velegnet til brug i EU GMP ISO 5 Klasse A sterile renrumsmiljøer og laboratorier og forsynet med understøttende teknisk information for at demonstrere overholdelse af lovgivningen.
- Med avanceret Clean-Don™ teknologi til hurtig, enkel og kompatibel aseptisk påføring og skridsikre såler.
- De komfortable overstøvler fås i en lille eller en universel størrelse og er lavet af åndbart lavt fnug SMS stof med en kludlignende følelse.
- Kontamineringsbeskyttelse er sikret gennem højkvalitets sterilitetssikret materiale med højstyrke bundne og tredobbelt syede sømme.
- Par vakuumpakket og effektivt dobbeltposet for at spare plads.
Certificeringer
CE-mærket, Kategori III, PPE
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Materiale | SMS |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Elastisk top med ankelbånd |
| Sål Type | Anti-skrid |
| Emballagemængde | 100 par/Cs. |
| Emballagetype | Tredobbelt pose, vakuumpakket |
| Vis mere |
RightCycle