Få mere at vide
KleenGuard™ Unispec™ II Safety Glasses
Linsefarve:
Clear
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Low-cost wraparound protection with one-piece clear polycarbonate lens
- Uncoated clear frame
- Side shields provide added protection
Overholdelse
Meets ANSI Z87.1+ 2010 standards
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Approved, ANSI Z87.1/CSA Z94.3 |
| Linsebelægning | Uncoated |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Safety Glasses |
| Materiale | Plastic |
| Engangs | Reusable |
| Linse materiale | Plastic |
| Rammemateriale | Plastic |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Frameless |